Learn More
Gosselin™ Recipiente recto con tapón de rosca roja
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Capacidad (métrico) | 140 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Natural |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Altura (métrico) | 70 mm |