Learn More
BRAND™ Llave de paso de bureta recta con llave de repuesto
Código de producto. 10682052 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10682052 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10682052 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 81939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    49.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4.00€
    7% Descuento
En stock
Carcasa de llave de paso con punta de bureta Boro 3.3 de precisión. Llave de PTFE intercambiable con dispositivo de retención.
  • Color ámbar
  • Llave de paso recta para tapón de bureta
  • Incluye llave de PTFE
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Bureta
Material Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° por paquete 1 unidad
Incluye Tapón de bureta
Tipo Llave de paso