Learn More
BRAND™ Llave de paso de bureta recta con llave de PTFE
Código de producto. 10461253 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato ámbar (3.3)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10461253 Vidrio de borosilicato ámbar (3.3) cada uno
1 options
Código de producto. 10461253 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 81937
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
La llave de paso de bureta recta para tapón de bureta incluye una llave de PTFE intercambiable.
  • Carcasa de llave de paso con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Llave de PTFE intercambiable con dispositivo de retención
  • Tamaño de llave de paso 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso para bureta
Material Vidrio de borosilicato ámbar (3.3)
Para utilizar con (equipo) Bureta de 25 ml
Incluye Llave de PTFE