Learn More
Usbeck™ Froceps de acero inoxidable con punta roma recta
Código de producto. 10680093
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10680093 105 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10680093 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3010
En stock
Diseccionar especímenes con precisión. Usbeck™ Las pinzas son perfectas para usar en disección o manipulación de muestras de laboratorio.
  • Acero inoxidable
  • Recto
  • Punta roma
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm