Learn More
Usbeck™ Pinzas de punta roma recta niqueladas
Código de producto. 10065571
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
10065571 cada uno
10065581 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065571 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.75€
    2.70€ / paquete de 1
    Ahorro 0.05€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Diseccionar especímenes con precisión. Usbeck™ Las pinzas de punta roma recta niqueladas son perfectas para usar en disección o manipulación de muestras de laboratorio.
  • Recto
  • Puntas romas
Especificaciones
Material Acero niquelado
Longitud (métrico) 105 mm