Learn More
Gosselin™ Recipiente estéril ensamblado recto con tapa de rosca roja
Código de producto. 15418794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15418794 60 mL paquete de 100
15408794 40 mL paquete de 150
15428794 180 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418794 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor BTP35C002_CE_IVD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recipiente recto ensamblado de polipropileno con tapa de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón de rosca con reborde interior
Color Transparente