Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador recto
Código de producto. 10782921
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Tipo de junta:
Cono
Toma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tipo de junta Tamaño de la unidad
10782921 NS 29/32 Cono 1 PCS
11846094 NS 24/29 Cono cada uno
11856114 NS 19/26 Cono cada uno
11866084 NS 14/23 Cono cada uno
11876184 NS 14/23 Toma cada uno
11866144 NS 29/32 Toma cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10782921 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05092004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.95€
    10.62€ / paquete de 1
    Ahorro 24.33€
    69% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los adaptadores Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duradero.
  • Oliva de vidrio recta
  • Disponibles en diversos tamaños de junta
Especificaciones
Tipo Adaptador recto
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 29/32
Tipo de junta Cono