Learn More
STRA8 Mouse anti-Human, Rabbit, Mouse, Clone: 1D7E3, Proteintech
Código de producto. 17669746 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17669746 20 μL 20 microlitros
17659746 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17669746 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 680711IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
STRA8 Monoclonal antibody apecifically detetects STRA8 antigen in Human, Rabbit, Mouse Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Antígeno STRA8
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D7E3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_182489
Símbolos de los genes STRA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STRA8 fusion protein Ag29680
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 346673
Especies diana Human, Rabbit, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG1