Learn More
Thermo Scientific™ Software de gestión de imágenes y bases de datos Store, edición académica
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Con el software informático Thermo Scientific™ Store™, almacene y gestione los datos automáticamente para un acceso rápido, muy ampliable y global a todos los datos de HCS.
Características destacadas:
- Transferencia automática de imágenes y datos: almacenamiento centralizado de datos que permite el acceso a datos e imágenes desde varias ubicaciones
- Accesible y vinculado: los datos se vinculan fácilmente a su imagen asociada
- Visualizar: puede ver imágenes y datos vinculados y comparar imágenes fácilmente
- Exportar: formatos de exportación integrados para programas como Spotfire™, Excel™ y GeneData Screener™
- HCS Connect: API de servicios web totalmente abierta y estándar que proporciona acceso mediante programación a todos los datos e imágenes que esté gestionando el software Store
- HCS Gateway: los usuarios se pueden beneficiar de un único repositorio abierto y estándar de imágenes y datos independientemente del origen
Compatible con:
Hardware informático de dispositivos Thermo Scientific™ HCI; software de adquisición y análisis de Thermo ScientificHardware informático de dispositivos Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Software de informática Thermo Scientific Store Edición académica |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores de análisis de alto contenido (HCA) ArrayScan, Plataforma de cribado masivo de información (HCS) CellInsight CX5 |
| Software | Gestión de imágenes, Gestión de bases de datos |
| Licencia | Educación |