Learn More
Thermo Scientific™ Software de gestión de imágenes y bases de datos Store, edición Enterprise
Código de producto. 17139625 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17139625 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17139625 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S0100015
 Artículo restringido
Se utiliza para gestionar las imágenes y los datos que se han transferido de forma automática desde un producto Thermo Scientific™ de alto contenido
  • El software de gestión de imágenes y bases de datos Store Thermo Scientific™, edición Enterprise, se utiliza para gestionar las imágenes y los datos transferidos automáticamente desde un producto de alto contenido Thermo Scientific™.
  • Permite un almacenamiento rápido, altamente ampliable y seguro de imágenes y datos con capacidad de consulta.
  • Características del software de gestión de imágenes y bases de datos Store, edición Enterprise:
  • Transferencia automática de imágenes y datos: almacenamiento centralizado de datos que permite el acceso a datos e imágenes desde varias ubicaciones
  • Accesible y vinculado: los datos se vinculan fácilmente a su imagen asociada
  • Visualizar: puede ver imágenes y datos vinculados y comparar imágenes fácilmente
  • Exportar: formatos de exportación integrados para software, como los programas Spotfire™, Excel™, De Novo™ y GeneData Screener™
  • El software de gestión de imágenes y bases de datos Store mantiene los datos e imágenes en una base de datos SQL™ u Oracle™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gestión de imágenes, Gestión de bases de datos
Para utilizar con (aplicación) Gestión de datos/imágenes
Para utilizar con (equipo) HCA/HCS
Licencia Empresa
Sistema operativo CellInsight
Cantidad 1 unidad