Learn More
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Código de producto. 12438636
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Clear, Transparente
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Cantidad:
100
100 cápsulas
100 septos
100 viales
200
200 (el vial y los tapones se venden por separado)
200 viales
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
12438636 Blanco 20 mm 100 cápsulas paquete de 100
12488676 Clear, Transparente 8-425 100 viales paquete de 100
11971583 Transparente - 100 paquete de 100
11905627 Transparente - 200 paquete de 200
12005097 Transparente - 200 paquete de 200
11508250 Transparente - 200 paquete de 200
12438686 Transparente - 200 (el vial y los tapones se venden por separado) paquete de 200
12201182 Transparente - 100 paquete de 100
11528250 Ámbar - 100 paquete de 100
13141673 Ámbar - 200 paquete de 200
12498676 Ámbar - 200 paquete de 200
11518250 Ámbar - 200 paquete de 200
12458686 Ámbar - 100 paquete de 100
11995617 Blanco 15 mm 100 paquete de 100
11548250 Blanco 18 mm 100 paquete de 100
12670356 Blanco 24 mm 100 paquete de 100
12478676 Blanco, Transparente - 100 paquete de 100
12418676 Blanco, Transparente 13-425 100 septos paquete de 100
12428676 Blanco, Transparente 15-425 100 septos paquete de 100
12438676 Blanco, Transparente 18-400 100 septos paquete de 100
12458676 Blanco, Transparente - 100 paquete de 100
12468676 Blanco, Transparente - 100 paquete de 100
11593740 Ámbar 24-400 100 viales 100 PCS
11553740 Ámbar 18-400 200 viales paquete de 200
11533740 Ámbar 15-425 200 viales paquete de 200
11523740 Ámbar 15-425 200 viales paquete de 200
10445082 Blanco 24 mm 100 paquete de 100
10001802 Blanco 20 mm 100 cápsulas 100 PCS
10462202 Blanco 18 mm 100 paquete de 100
10356592 Blanco 15 mm 100 paquete de 100
11583740 Transparente 20-400 100 viales paquete de 100
11563740 Transparente - 200 paquete de 200
11543740 Transparente - 200 paquete de 200
11513740 Transparente - 200 200 PCS
10296774 Transparente - 200 paquete de 200
13121673 Ámbar - 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Código de producto. 12438636 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B781520
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Tapón de rosca 20-400
Color Blanco
Material Espuma de polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Septo septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Material del cierre Polipropileno
Cantidad 100 cápsulas
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Tipo de producto Solid Screw Cap
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.