Learn More
Buerkle™ Tapa de LDPE para recipientes redondos
Código de producto. 10665791 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Contenedor redondo de 25 L
Contenedor redondo de 30 L
Contenedor redondo de 35 L
Contenedor redondo de 50 L
Recipiente redondo de 200 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10665791 Contenedor redondo de 25 L cada uno
10230093 Contenedor redondo de 30 L cada uno
10434245 Contenedor redondo de 35 L cada uno
10508462 Contenedor redondo de 50 L cada uno
10238540 Recipiente redondo de 200 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10665791 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34900251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    102.45€ / paquete de 1
    Ahorro 10.55€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La tapa de LDPE Buerkle™ para recipientes redondos es la solución perfecta para cubrir diversos tamaños de recipientes redondos.
  • LDPE
  • Tapa para recipiente redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Color Transparente
Material LDPE
Tipo de tapón Tapa
Para utilizar con (equipo) Contenedor redondo de 25 L