Learn More
Fistreem International™ Depósito de almacenamiento
Código de producto. 13106020
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13106020 30 L cada uno
1 options
Código de producto. 13106020 Proveedor Fistreem International™ N.º de proveedor WSC900.RTB.9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1178.50€ / paquete de 1
    Ahorro 36.50€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Depósito de almacenamiento de reemplazo para el Cyclon Ultrapure Agua quieta. Fistreem International™ El depósito de almacenamiento tiene capacidad para 30 litros de agua destilada.
  • Incorpora un grifo de flujo rápido y un tubo de visualización que muestra el contenido del depósito.
  • Los puertos de acceso de destilado están instalados en ambos lados, lo que permite ubicar el depósito a cualquier lado del alambique.
  • Para garantizar la máxima pureza, el depósito cuenta con un revestimiento de polietileno, un filtro de ventilación y un puerto de acceso para limpieza.
  • Un interruptor de flotador electrónico apaga el alambique cuando el depósito está lleno.
Especificaciones
Altura (métrico) 750 mm
Tipo Depósito de almacenamiento
Anchura (métrico) 300 mm
Capacidad (métrico) 30 L