Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para almacenar agua de baño María
Código de producto. 15349433 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15349433 Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 12
1 options
Código de producto. 15349433 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6353000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tenga la seguridad de que su tapa está bien sellada con los recipientes de almacenamiento Bain Marie.
  • Se puede congelar o esterilizar químicamente.
  • Asas de fácil transporte.
  • NSF certificado.
  • Cumple con las normas de la FDA.
  • Paquete de 12
  • Los contenedores están hechos de HDPE que cumple con la FDA y se pueden congelar, hervir o esterilizar químicamente.
  • Las tapas con cierre a presión y bloqueo positivo se venden por separado.
Spezifikation
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Natural
Capacidad (métrico) 2 L
Certificaciones/conformidad Certificado NSF
Tipo Tapas de recipiente de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11.4 cm
Diámetro (imperial) 7 in
Diámetro (métrico) 17.8 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.