Learn More
Eppendorf™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 15690645 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 tubos criogénicos con roscas internas
25 tubos (15 ml)
25 tubos (5 ml)
25 tubos (5 ml) con tapón de rosca
64 tubos (1 a 2 ml)
81 tubos criogénicos (1 a 2 ml) con tapón de rosca
81 tubos criogénicos (3 ml) con tapón de rosca
81 tubos criogénicos (de 4 a 5 ml) con tapón de rosca
9 tubos (50 ml), 4 tubos (15 ml)
9 tubos de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15690645 64 tubos (1 a 2 ml) paquete de 3
15690187 81 tubos criogénicos (1 a 2 ml) con tapón de rosca paquete de 3
15642647 100 tubos criogénicos con roscas internas paquete de 3
15652647 81 tubos criogénicos (3 ml) con tapón de rosca paquete de 2
15662647 81 tubos criogénicos (de 4 a 5 ml) con tapón de rosca paquete de 2
15601734 25 tubos (5 ml) paquete de 4
15692647 25 tubos (5 ml) con tapón de rosca paquete de 2
15672647 25 tubos (15 ml) paquete de 2
15682647 9 tubos (50 ml), 4 tubos (15 ml) paquete de 2
16376485 9 tubos de 25 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15690645 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030140524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    31.90€ / paquete de 3
    Ahorro 2.40€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite la selección de combinaciones de cajas óptimas para las demandas de almacenamiento individuales y proporciona un almacenamiento seguro para sus tubos de muestra en un diseño que ahorra espacio.
  • Opciones de combinación flexibles y optimizadas para diferentes formatos de caja
  • Mantiene la forma a una temperatura de congelación de -86 °C para el almacenamiento de muestras o en autoclave durante 20 minutos a 121 °C para esterilización.
  • Código grabado con láser, alfanumérico, individual y fiable asignado a cada ubicación de muestra
  • Minimiza los errores de asignación
  • Proporciona legibilidad de alto contraste.
  • Se mantiene de forma permanente
  • Las cinco etiquetas de inscripción adicionales en la tapa permiten el etiquetado personalizado por el usuario
  • Se adapta a todos los formatos de tubo típicos: Tubos criogénicos, tubos de microcentrífuga, tubos cónicos de 15 y 50 ml y otros recipientes de laboratorio.
  • Cajas de tubos cónicos de 15 mL y 50 mL con ranuras de ventilación para un proceso de congelación distribuido uniformemente
  • Evita daños o roturas de tubos, que suelen producirse con frecuencia al congelar formatos de tubos largos en cajas cerradas
  • Compatible con sistemas comunes de gradilla de para congelador y las distintas variantes de rejilla interior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Admite 64 tubos (1 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 64
Apilables Sí
N.º de gradillas 8 x 8
N.° por paquete 3 unidades.
Altura (imperial) 2 in
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Altura (métrico) 52,8 mm