Learn More
asecos™ Archivador de portaobjetos Shandon
Código de producto. 17876406 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1080,00 mm
1280,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17876406 475,00 mm cada uno
17836536 675,00 mm cada uno
17866446 875,00 mm cada uno
17816486 1080,00 mm cada uno
17826446 1280,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17876406 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 13097
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La caja de almacenamiento es para almacenar la estera selladora.
  • Fabricadas con polietileno
  • Con asa y tapa
  • Puede montarse en la pared
Especificaciones
Color Amarillo
Material Polietileno
Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Longitud (imperial) 7,48 in
Longitud (métrico) 190.00 mm
Anchura (imperial) 7,48 in
Anchura (métrico) 190.00 mm
Altura (imperial) 8,27 in
Altura (métrico) 210.00 mm
Fondo (imperial) 18,70 in
Fondo (métrico) 475,00 mm
Peso (imperial) 3.42 lb.
Peso (métrico) 1.55 kg