Descripción
- Construido con tablero de fibra duradero. Las cajas miden 5 x 5 x 2 in. (127x127x50 mm).
- Almacene una variedad de viales y tubos con Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento.
- Para uso en congeladores de temperatura ultrabaja.
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | No incluido |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón de fibra |
| Forma | Cuadrado |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores ULT |
| Cantidad | 12 paq. |
| Tamaño | 127 x 127 x 50 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5 x 5 x 2 in |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |