Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento con conector de rosca
Código de producto. 10380861 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
60 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10380861 5 l 1 PCS
10430621 10 L cada uno
10166020 10 L 1 PCS
10298870 60 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10380861 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04020005
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de almacenamiento Buerkle™ con conector de rosca presentan lados gruesos con asa de transporte resistente para un transporte y almacenamiento seguros.
  • La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
  • El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
  • A través de un conector roscado, se puede conectar una llave u otros accesorios con una rosca/tuerca de tapa interior de 3/4 pulgadas (19,05 mm)
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Diámetro de apertura del frasco 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Cierre, 1 mango, conector roscado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Transparencia Sí
Tamaño de rosca (métrico) 50 mm
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 330 mm
Tipo de producto Frasco de almacenamiento
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 167 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No