Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento
Código de producto. 16246941
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
100 x 510 mm (Al x An)
100 x 520 mm (Al x An)
200 x 155 mm (Al x An)
220 x 180 mm (Al x An)
225 x 232 mm (Al x An)
235 x 155 mm (Al x An)
235 x 180 mm (Al x An)
240 x 190 mm (Al x An)
240 x 280 mm (Al x An)
280 x 140 mm (Al x An)
280 x 280 mm (Al x An)
560 x 170 x 200 mm
600 x 180 x 280 mm
680 x 140 x 280 mm
90 x 133 mm (Al x An)
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16246941 560 x 170 x 200 mm cada uno
15755855 90 x 133 mm (Al x An) cada uno
15734758 100 x 510 mm (Al x An) cada uno
16213481 680 x 140 x 280 mm cada uno
15733058 100 x 520 mm (Al x An) cada uno
15971287 600 x 180 x 280 mm cada uno
15749738 200 x 155 mm (Al x An) cada uno
15788807 220 x 180 mm (Al x An) cada uno
15811458 225 x 232 mm (Al x An) cada uno
15961231 235 x 155 mm (Al x An) cada uno
15757039 235 x 180 mm (Al x An) cada uno
15881118 240 x 190 mm (Al x An) cada uno
15915590 280 x 140 mm (Al x An) cada uno
15871118 240 x 280 mm (Al x An) cada uno
15925590 280 x 280 mm (Al x An) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16246941 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor BIN923SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.05€
    96.45€ / paquete de 1
    Ahorro 25.60€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Una forma útil de mantener seguros los artículos sueltos dentro de un congelador
  • Los recipientes de almacenamiento están fabricados con aluminio anodizado o acero inoxidable
  • Todos los recipientes de almacenamiento tienen un asa plegable o una empuñadura
  • Los recipientes se pueden diseñar para tener un asa en cada extremo para el transporte si es necesario
  • Todos los contenedores de almacenamiento están equipados con un portaetiquetas para que el usuario pueda identificar fácilmente qué contenedor necesita.
  • Especificaciones
    Tipo Bandeja de almacenamiento
    Material Acero inoxidable
    Para utilizar con (aplicación) Cómo mantener seguros los artículos sueltos dentro del congelador
    Incluye Mango en un extremo y portaetiquetas
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 170 x 200 mm
    Anchura (métrico) 170 mm
    Altura (métrico) 280 mm
    Para utilizar con (equipo) Congelador vertical