Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Aluminio anodizado, acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantener seguros los artículos sueltos dentro de un congelador |
| Incluye | Mango en un extremo y portaetiquetas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 140 mm (Al x An) |
| Anchura (métrico) | 140 mm |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Peso (métrico) | 0.8 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador |