Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Tapón a presión
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 2 cm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales y frascos de suero |
| Dureza | 45 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de clorobutilo |
| Tipo de producto | Tapón de cierre |