Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Tapones de silicona
Descripción
- No tóxico y química y biológicamente neutro.
- Muy recomendable para todo trabajo de cultivo de tejidos.
- Adecuado para temperaturas entre -94 °F y +482 °F (-70 °C y +250 °C).
- Inodoro y sin sabor.
- No adherente y resistente al envejecimiento.
- Ideal en biología, microbiología y hematología, así como en ciencia de los alimentos, aparatos técnicos, médicos y hospitalarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | -70 °C y +250 °C |
| Color | Blanco |
| Diameter (Metric) Bottom | 0.79 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.92 mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón de silicona |
| Esterilidad | No estéril |