Learn More
Cole Parmer Conjunto de perforado de orificios para tapones
Código de producto. 15380367 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15380367 Chrome cada uno
1 options
Código de producto. 15380367 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0629890
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El conjunto de perforadores de corcho de acero cromado permanece afilado.
  • Las hojas planas permiten perforar fácilmente plástico ligero, tapones de corcho y artículos esponjosos.
  • El conjunto consta de doce perforadores con diámetros exteriores de 4, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18,5, 19 y 20,5 mm.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18,5 mm, 19 mm, 20,5 mm, 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm
Cantidad 12 perforadores/conjunto
Color Chrome
Material Acero cromado
Tipo de producto Tapón