Learn More
DWK Life Sciences Llave de llave de paso, roscada, vidrio SBW-J, esmerilada
Código de producto. 15901511 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
NS 18.8
Calibre de tapón:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15901511 NS 12.5 2,5 mm paquete de 50
15894518 NS 14.5 2,5 mm paquete de 50
15874518 NS 12.5 2 mm paquete de 50
15804528 NS 14.5 4 mm paquete de 50
15814528 NS 18.8 4 mm paquete de 25
15834528 NS 18.8 6 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15901511 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286034208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00€
    376.85€ / paquete de 50
    Ahorro 46.15€
    10% Descuento
En stock
El tapón de grifo más común en la llave de paso de una vía esmerilada DURAN™.
Los tapones de grifo de vidrio SBW-J sólidos tienen una rosca en la que se monta el bloqueo roscado de 3 piezas. Los tapones de grifo se ofrecen en 3 tamaños NS, cada uno de los cuales se ofrece en dos variantes de orificio.
  • Con rosca, esmerilada
  • Tapón de grifo sólido de vidrio SBW-J
  • Los tapones de grifo se ofrecen en 3 tamaños NS, cada uno de los cuales se ofrece en dos variantes de orificio
  • Montaje y fijación del tapón de la válvula por medio del dispositivo de bloqueo de tornillo de 3 piezas
  • Conicidad 1:10
Especificaciones
Calibre de tapón 2,5 mm
Material Vidrio SBW-J
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 12.5
N.° por paquete 50/Paq.