Learn More
Brand™ Grasa para llaves de paso sin silicona
Código de producto. 17814478 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 g
Tamaño de la unidad:
30 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17814478 60 g 30 g
1 options
Código de producto. 17814478 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 61610
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perfecta para lubricar llaves de paso de bureta
  • Fácil de quitar con Mucasol™
  • Buena resistencia a ácidos y bases
  • Rango de temperatura de funcionamiento de −40° hasta +320 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lubricante
Para utilizar con (equipo) Llaves de paso de bureta
Envase Tubo
Cantidad 60 g
Temperatura (métrico) -40 °C a +320 °C
Peso (métrico) 60 g