Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos Stop-It™ con cierre Easy-Click
Descripción
Cierre Easy-Click: la pinza Stop-It se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar. Material de alta calidad: fabricada con PVDF de plástico resistente al calor y a los productos químic
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF y acero (recubierto de zinc) |
| Para utilizar con | Manguera flexible de 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases. |
| Cantidad de embalaje | 50/escala |
| Tamaño de los tubos | 10 mm |
| Tamaño de puerto | 10 mm |
| Color | Verde |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160 °C |
| Tipo de producto | Cierre Easy Click |