Learn More
mb2 Taburete con deslizadores - Elevación media
Código de producto. 30130598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130598 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30130598 Proveedor mb2 N.º de proveedor AT7B2D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    153.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Taburete con deslizadores - Asiento acolchado en piel sintética - Elevación media
  • Taburete con asiento acolchado en piel sintética.
  • Cilindro neumático para ajuste de altura
  • Base de nailon reforzado de 5 estrellas de 600 mm
  • Deslizantes
Especificaciones
Tipo de producto Taburete para sentarse
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento 440 a 630 milímetros
Peso (métrico) 5,12 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo No
Con ruedas giratorias No
Reposapiés No
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación No
Material Tapicería de vinilo
Tipo de asiento Taburete