Learn More
Seward™ Mezcladora Biomaster Stomacher™ 80
Código de producto. 12819405
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 5 a 80 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12819405 De 5 a 80 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12819405 Proveedor Seward™ N.º de proveedor 0080/000/EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4574.02€
    3119.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1454.55€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
La Biomaster modelo 80 de Stomacher™ proporciona soluciones de procesamiento de tejidos pequeños para aplicaciones clínicas, de ciencias de la vida y microbiológicas.
  • Capaz de procesar muestras desde 250 μL hasta 80 mL, el Biomaster Satisface la mayor demanda de muestras más pequeñas sin reducir la calidad de la muestra
  • Permite que las muestras se procesen de forma segura y sin riesgo de contaminación cruzada y maximiza la recuperación de células visibles
  • Tiempos de proceso y velocidades de las palas ajustables
  • Mejora probada en recuperación celular y viabilidad
  • Preparación de muestras rentable
Especificaciones
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Intervalo de volumen (métrico) De 5 a 80 ml
Altura (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 290 mm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de TB con esputos y tejidos, control de calidad sobre muestras de ungüento y crema y tejidos en la investigación animal
Frecuencia 50 Hz