Learn More
Seward™ Stomacher™ Bolsas para licuadoras de laboratorio
Código de producto. 10657975
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5 a 80 ml
De 80 a 400 ml
Descripción:
Base cuadrada, cierre
Base cuadrada, con tamiz
Base cuadrada, estándar
Base cuadrada, estándar, sin tamiz ni cierre
Base redonda, estándar
Base redonda; Cierre
Base redonda; con tamiz
N.° por paquete:
200
250
500
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción N.° por paquete unitSize
10657975 De 80 a 400 ml Base cuadrada, estándar 500 500 PCS
10576064 De 80 a 400 ml Base redonda, estándar 500 paquete de 500
10746855 De 80 a 400 ml Base redonda; con tamiz 200 paquete de 200
12734876 De 5 a 80 ml Base cuadrada, estándar, sin tamiz ni cierre 200 paquete de 200
10658165 De 80 a 400 ml Base cuadrada, con tamiz 200 paquete de 200
10668165 De 80 a 400 ml Base cuadrada, cierre 250 paquete de 250
10547394 De 80 a 400 ml Base redonda; Cierre 250 paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10657975 Proveedor Seward™ N.º de proveedor BA6041
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La gama de bolsas Stomacher™ se ha diseñado para satisfacer todas las aplicaciones, desde la mezcla de muestras, la filtración y el almacenamiento, incluidas las bolsas diseñadas para mezclas extensas y muestras pequeñas para aplicaciones de ciencia
  • Seward Stomacher La gama de bolsas está hecha de gránulos de LDPE virgen de grado alimenticio de alta calidad extruidos a un espesor de μpelícula de 65 µm.
  • Bolsas resistentes también disponibles para muestreo de grandes volúmenes. Espesor de película μde 80 m; Bolsas de polietileno estériles (irradiados con rayos gamma); Las bolsas con cierre cuentan con una tira de cierre de alambre en la parte superior de la bolsa para almacenamiento a corto plazo.
  • Las bolsas de filtración tienen una malla plástica interior para que resulte sencillo pipetear a partir de muestras que producen una gran cantidad de residuos
  • Bolsas monocamerales para su uso en mezcladores; esterilidad interna asegurada con tapa de barrera estéril desprendible patentada en bolsitas
  • Material de tubo extruido de polietileno virgen altamente transparente y resistente a pinchazos
  • Simplemente rasgue el extremo perforado de la parte superior de la bolsita, retire la bolsa y ábrala con el abridor de bolsas Seward e introduzca el material que se va a analizar y procesar
  • Bolsas disponibles para tamaños de muestra de 25 ul a 4500 ml
Información de órdenes
Nota:14-285-5 es un abridor de bolsas.
‡Para el modelo descontinuado 400 (14-550-5G, -5H). Las bolsas para el Modelo 400C también pueden usarse en el Modelo 400.
Especificaciones
Descripción Base cuadrada, estándar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Sin junta
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas
Para utilizar con (equipo) Stomacher 400 y todas las demás batidoras de paleta de 400 ml
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 500
Método de esterilización Irradiado con radiación gamma
Dimensiones (L x An) 305mm x 177mm
Tipo de producto Bolsas para licuadoras de laboratorio
Capacidad (métrico) De 80 a 400 ml
Anchura (métrico) 177 mm
Grosor (métrico) 65 μm