Learn More
Seward™ Mezclador de paletas Stomacher™ 400 EVO
Código de producto. 17774389
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 80 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17774389 De 80 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17774389 Proveedor Seward™ N.º de proveedor 0400/002/00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Combina los atributos de referencia de la batidora de paletas Stomacher™ 400 original con funciones mejoradas y fáciles de usar, lo que proporciona un rendimiento máximo mientras minimiza el ruido y los residuos de consumibles
  • La nueva solución para la preparación de muestras proporciona un trabajo sin estrés para el laboratorio
  • El exclusivo sistema de carga de bolsas de un solo toque minimiza la manipulación de las bolsas para muestras para ahorrar tiempo y reducir los riesgos de contaminación
  • Interior de fácil limpieza con palas extraíbles, bandeja antigoteo y acceso a la cámara del mezclador de paletas
  • Diseñado para trabajar con la gama de bolsas Stomacher™ 400 Eco para un ahorro extra
  • La pantalla táctil programable sencilla permite un control completo del procesamiento, lo que permite obtener resultados uniformes con un esfuerzo mínimo
  • El sellado de doble abertura, el chasis aislado y la carcasa completamente cerrada producen un funcionamiento silencioso, lo que reduce la tensión y las interrupciones en otros trabajos de laboratorio
  • La base de caucho con tecnología antivibración elimina los movimientos de la mesa y reduce el ruido
  • La conversión de paletas ecológicas puede ahorrar hasta un 30 % en costes de consumibles y reducir los residuos plásticos
Especificaciones
Amperaje 1 A
Velocidad 150 rpm, 180 rpm, 210 rpm
Tensión 110/240 V
Requisitos eléctricos 100/240 V
Caballos de fuerza 0,13 CV
Vataje 100 W
Intervalo de volumen (imperial) De 76,5 g a 382,7 g (de 2,7 a 13,5 oz)
Intervalo de volumen (métrico) De 80 a 400 mL
Fondo (imperial) 18,9 in
Fondo (métrico) 480 mm
Altura (imperial) 11,8 in
Altura (métrico) 300 mm
Longitud (imperial) 18,9 in
Longitud (métrico) 480 mm
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 310 mm
Material de base Acero inoxidable, termoplásticos
Material del recipiente Poliolefina
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de muestras principalmente en pruebas microbiológicas alimentarias
Incluye Conjunto de paletas ECO
Par de apriete máx. 4,5 T
Nivel de ruido 45 dB
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Mezclador de paletas
Frecuencia 47/63 Hz