Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Abridor de bolsas FermionX Stomacher™ 400
Código de producto. 12764876
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Tamaño de la unidad
12764876 1 cada uno
1 options
Código de producto. 12764876 Proveedor Thermo Fisher Scientific™ N.º de proveedor BA6095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.97€
    48.46€ / paquete de 1
    Ahorro 20.51€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El abridor de bolsas Stomacher™ 400 de FermionX contiene bolsas abiertas para facilitar la inserción de muestras sin riesgo de contacto del instrumento con la bolsa.
  • Compatible con tamaños de bolsas Stomacher™ 80 y Stomacher™ 400
  • Estable en sobremesas o balanzas
  • Limpieza fácil con la mayoría de desinfectantes de laboratorio
  • Capacidad: Una plaza
  • Dimensiones (An × P × Al): 15,5 x 11,5 x 27 cm
Especificaciones
Tipo de producto Abridor de bolsas
Material Polímero de plástico
Para utilizar con (equipo) Bolsa Stomacher™ 80 y Stomacher™ 400
N.º de posiciones 1