Learn More
Stoddard Solvent Analytical, J.T. Baker™
Código de producto. 15548834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
20 l
Código de producto.
15548834 20 l
1 options
Código de producto. 15548834 Proveedor JT Baker N.º de proveedor V11001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8052-41-3
Cantidad 20 L
Fórmula molecular C8H15BrO2
Número UN 1268
Clave InChI IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OCCCCCCBr
Nombre IUPAC 6-acetato de bromohexilo
Peso molecular (g/mol) 223.11