Learn More
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate
Descripción
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate |
| CAS | 1173022-21-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 1 mg |
| Solubilidad | Soluble to 10mM with sonication in DMSO |
| Fórmula molecular | C19H10N2O3.C2H4O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 374.35 |
Para uso exclusivo en investigación