Learn More
Lovibond™ Varilla agitadora
Código de producto. 11367320
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Varilla agitadora
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11367320 Varilla agitadora cada uno
1 options
Código de producto. 11367320 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 364120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25€
    30.40€ / paquete de 1
    Ahorro 4.85€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Varilla agitadora de plástico
Varilla agitadora de 13 cm de longitud, conjunto de 10.
Especificaciones
Tipo Varilla agitadora
Longitud (métrico) 13 cm