Learn More
WTW™ Agitador para WTW™ OxiTopC SET-6™
Descripción
- Plataforma de agitación para 12 puntos de medición
- Optimizado para mediciones respirométricas
- Los procesos de agitación controlados por el procesador garantizan una mezcla continua y garantizan mediciones sin errores gracias a los agitadores magnéticos giratorios sin perturbaciones.
- Las plataformas de agitación inductiva sin desgaste se utilizan para mezclar BSB y. otras muestras durante las mediciones respirométricas de acuerdo con la aplicación respectiva
- Intercambio óptimo entre fase líquida y fase gaseosa
- Para adaptarse a la aplicación, está disponible en 3 tamaños
- Optimizado para armarios de termostato WTW
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Agitador |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición de DBO |
| Para utilizar con (equipo) | Para OxiTop™C SET-6 |
| Incluye | Sistema de alimentación universal |
| Garantía | 1 año |
| Anchura (métrico) | 350 mm |
| Altura (métrico) | 67 mm |
| Fondo (métrico) | 266 mm |
| Peso (métrico) | 3,2 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?