Learn More
OHAUS™ Eje de agitador
Código de producto. 17094227 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
Hoja de anclaje
Hoja fija
Hoja flotante
Hoja plegable
Hélice
Paleta con 6 soportes
Turbina
Turbohélice
Tamaño de la unidad:
1 unidad
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño de la unidad
17094227 Turbina 1 unidad
17034227 Hoja de anclaje 1 unidad
17044227 Hoja fija 1 unidad
17054227 Hoja flotante 1 unidad
17064227 Hoja plegable 1 unidad
17074227 Paleta con 6 soportes 1 unidad
17084227 Hélice 1 unidad
17004237 Turbohélice 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17094227 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30586781
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eje de agitador para su uso con agitadores de varilla.
  • Accesorio para agitadores de varilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 6,000 cm
Forma Turbina
Anchura (métrico) 10,000 cm
Peso (métrico) 200,000 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 53,000 x 10,000 x 6,000 cm