Learn More
Cole-Parmer™ Motor de agitador con controlador electrónico
Código de producto. 11766058 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
4000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
11766058 4000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11766058 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0436925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00€
    2135.45€ / paquete de 1
    Ahorro 159.55€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Utilice el eje de engranaje cuando necesite mayor par de torsión y velocidades inferiores y el eje de transmisión directa cuando necesite mayor velocidad y menor par de torsión. Cole-Parmer™ Los motores agitadores con controlador electrónico ofrecen una rotación suave y repetibilidad.
  • Este motor de agitador cuenta con un motor totalmente cerrado de 1⁄40 hp y dos ejes de salida
  • Cada eje mide 7,9 mm (0,31 in) de diám.
  • El versátil y fiable controlador de motor electrónico incluye un sistema de circuitos de retroalimentación que mantiene la velocidad incluso con los cambios de viscosidad
  • El sistema de circuitos filtrado garantiza una rotación suave para repetibilidad en homogeneización y reduce considerablemente la temperatura del motor y el ruido
  • El interruptor de inversión permite al eje del motor girar en cualquier dirección e invierte la dirección de la maja durante la homogeneización
  • El controlador está conectado al motor con un cable de manera que se puede colocar lejos de entornos corrosivos
Especificaciones
Tipo de producto Homogeneizador
Velocidad 4000 rpm
Para utilizar con (aplicación) Desarrollar un sistema de homogeneización de tejidos personalizado y completo: —elegir un motor, un mortero y un tubo.
Cantidad de embalaje 1 unidad