Learn More
Conjunto de barras de agitación Azlon™
Descripción
Resistente a prácticamente todos los productos químicos
- Se suministra en paquetes alineados con polaridad para garantizar la máxima resistencia de acoplamiento
- Surtido de los tipos y tamaños más populares de las barras de agitación magnéticas de PTFE
- Se suministra en una caja de polipropileno rojo compartimentada con una tapa natural opaca
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Anillo de pivote: dos de 12 × 4,5, 25 × 6, 45 × 8 y 60 × 9,5 mm -Ovalada: dos de 20 × 10, 25 × 12, 35 × 16 y 50 × 20 mm -Micro: tres de 7 × 2 y 10 × 3 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Conjunto de barras de agitación |