Learn More
Bohlender Stirrer Bearings NS 19/26 6mm GL 18
Marca:  Bohlender C424-04
Stirrer Bearings NS 19/26 6mm GL 18
Código de producto. 10023321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    42.55€ / paquete de 1
    Ahorro 6.80€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026