Learn More
Stiripentol, TRC
Código de producto. 30009917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009917 250 mg 250 miligramos
17923375 50 mg 50 miligramos
17951775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS686825250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49763-96-4
Fórmula molecular C14 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 234.29
Sinónimo 1-Penten-3-ol, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, BCX 2600, Diacomit, Stiripentol
Nombre IUPAC (E)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-4,4-dimetilpent-1-en-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stiripentol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1256
Porcentaje de pureza >95%