Learn More
Estiripentol-d9, TRC
Código de producto. 30412694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412694 1 mg 1 miligramo
30428479 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6868271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stiripentol-d9
CAS 1185239-64-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H9D9O3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(O)C=Cc1ccc2OCOc2c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-5,5,5-trideuterio-4,4-bis(trideuteriometil)pent-1-en-3-ol
Peso molecular (g/mol) 243.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1821
Porcentaje de pureza >95