Learn More
Cole-Parmer™ Mezcladores de velocidad variable Stir-Pak
Código de producto. 11890010 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 23 a 2300 rpm
De 50 a 2500 rpm
De 9 a 900 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad unitSize
11890010 De 9 a 900 rpm cada uno
11840020 De 23 a 2300 rpm cada uno
12318229 De 50 a 2500 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11890010 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5000727
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Velocidad De 9 a 900 rpm
Requisitos eléctricos 230 V CA
Ajuste de potencia 230 V CA
Para utilizar con (equipo) Modular system for maximum versatility