Especificaciones
| Velocidad | De 23 a 2300 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230V, 50/60Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Caballos de fuerza | 0.1 hp |
| Ajuste de potencia | 230 V CA |
| Para utilizar con (equipo) | Use of permanent magnet DC motors permanently lubricated ball bearing structure |
| par de torsión | 45 in. oz. |