Learn More
STING agonist-1, MedChemExpress
Código de producto. 16480318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480318 5 mg 5 miligramos
16447858 10 mg 10 miligramos
16427676 100 mg 100 miligramos
16423807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19711
MedChemExpress STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.
STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STING agonist-1
Forma física Solid
CAS 702662-50-8
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16ClFN2O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo G10
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(SCC(N2CC3=C(F)C=CC=C3Cl)=O)C2=C1)NCC4=CC=CO4
Peso molecular (g/mol) 430.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.88
Porcentaje de pureza 99.54%