Learn More
Ferulato Estigmasteril, TRC
Código de producto. 30416611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416611 100 mg
30415026 2.5 mg
30413399 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS686768100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20972-08-1
Fórmula molecular C39H56O4
Peso molecular (g/mol) 588.86
Sinónimo Stigmasterol Ferulate, 4-hydroxy-3-methoxy-stigmasta-5,22-dien-3β-yl Ester Cinnamic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmasterol, (3β,22E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Stigmasta-5,22-dien-3-ol
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-ilo]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasteryl Ferulate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H56O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h9-13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8,14-16,19-22,24H2,1-7H3/b12-9+,18-11?/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.4179