Learn More
Stigmasterol, MedChemExpress
Código de producto. 16438996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0131
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Stigmasterol is a plant sterol which has been focused on the cholesterol-lowering activity and is valued as an anti-stiffness factor in the therapy of rheumatic diseases.
Stigmasterol is a plant sterol which has been focused on the cholesterol-lowering activity and is valued as an anti-stiffness factor in the therapy of rheumatic diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasterol
CAS 83-48-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H48O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Stigmasterin
Información de solubilidad Acetone : 6.67 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 1 mg/mL (2.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣MEOH : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H](/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 412.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.69
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation