Learn More
Estigmasterol, > 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403331 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11403331 25 g
1 options
Código de producto. 11403331 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210296225
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasterol
CAS 83-48-7
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >95%
Fórmula molecular C29H48O
Número MDL MFCD00003630
Cantidad 25 g
Sinónimo stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
Clave InChI HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Nombre IUPAC (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il]-9a,11a-dima til-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ol
Peso molecular (g/mol) 412.70
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.7
Porcentaje de pureza >95%
Forma física Polvo