Learn More
Estigmasterol 3-Acetato, TRC
Código de producto. 30418247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418247 5 g
30417646 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6867555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4651-48-3
Fórmula molecular C31H50O2
Peso molecular (g/mol) 454.73
Sinónimo (3beta,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol Acetate, 3beta-Acetoxystigmasta-5,22-diene, NSC 8109, Stigmasteryl Acetate, Stigmasta-5,22-dien-3beta-ol Acetate, (3beta,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3beta-ol 3-Acetate
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-ilo]-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] acetato
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmasterol 3-Acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H50O2/c1-8-23(20(2)3)10-9-21(4)27-13-14-28-26-12-11-24-19-25(33-22(5)32)15-17-30(24,6)29(26)16-18-31(27,28)7/h9-11,20-21,23,25-29H,8,12-19H2,1-7H3/b10-9+/t21-,23-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.3811