Learn More
Stigmastanol, TRC
Código de producto. 30009739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009739 1 g 1 g
30006917 50 mg 50 miligramos
30011946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6867151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-45-4
Fórmula molecular C29 H52 O
Peso molecular (g/mol) 416.72
Sinónimo Stigmastan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Stigmastan-3β-ol (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-Stigmastan-3-ol, 24α-Ethylcholestanol, 3β-Sitostanol, 5,6-Dihydro-β-sitosterol, Dihydro-β-sitosterol, Dihydrositosterin, Dihydrositosterol, Fucostanol, NSC 49081, Sitostanol, Spinastanol, Stigmastanol, β-Sitostanol, β-Sitosterol, dihydro-
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmastanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.4018
Porcentaje de pureza >95%