Learn More
Stigmastanol, MedChemExpress
Código de producto. 16497517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497517 5 mg 5 miligramos
16484778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113494
MedChemExpress Stigmastanol is the 6-amino derivative isolated from Hypericum riparium. Hypericum riparium A. Chev. is a Cameroonian medicinal plant belonging to the family Guttiferae.
Stigmastanol is the 6-amino derivative isolated from Hypericum riparium. Hypericum riparium A. Chev. is a Cameroonian medicinal plant belonging to the family Guttiferae.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stigmastanol
CAS 83-45-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H52O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 5 mg/mL (12.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 416.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.72
Porcentaje de pureza 93.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.